Learn More
tert-Butylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It is used in organic synthesis for aromatic nucleophilic N-N exchange reaction. tert-Butylhydrazine Hydrochloride is also used in the preparation of insect growth regulator. tert-Butylhydrazine hydrochloride was used in the synthesis of diphosphinohydrazines, 5-amino-1-tert-butyl-3-(p-chlorophenyl)-4-cyanopyrazole and 1,3,4,5-tetrasubstituted pyrazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der organischen Synthese für aromatische nucleophile N-N-Austauschreaktionen verwendet. Tert-Butylhydrazin-Hydrochlorid wird auch bei der Herstellung von Insektenwachstums-Regulatoren verwendet. Tert-Butylhydrazinhydrochlorid wurde bei der Synthese von Diphosphinohydrazinen, 5-Amino-1-Tert-Butyl-3-(p-Chlorphenyl)-4-Cyanopyrazand und 1,3,4,5-Tetrazol-Pyrazol-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslichkeit in Wasser (nahezu Transparenz). Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Es wird in der organischen Synthese für aromatische nucleophile N-N-Austauschreaktionen verwendet. Tert-Butylhydrazin-Hydrochlorid wird auch bei der Herstellung von Insektenwachstums-Regulatoren verwendet. Tert-Butylhydrazinhydrochlorid wurde bei der Synthese von Diphosphinohydrazinen, 5-Amino-1-Tert-Butyl-3-(p-Chlorphenyl)-4-Cyanopyrazand und 1,3,4,5-Tetrazol-Pyrazol-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslichkeit in Wasser (nahezu Transparenz). Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butylhydrazine hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼192°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3651224 |
IUPAC-Name | hydrogen tert-butylhydrazine chloride |
Formelmasse | 124.61 |
Reinheit (%) | 98% |