Learn More
tert-Butylmethylether, HPLC-Gütegrad, ≥99 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Alfa Aesar™
Läsungsmittel für die Chromatographie
Marke: Alfa Aesar 041839.AK
Weitere Details : CAS : 1634-04-4 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 2350 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 250mL |
---|
Beschreibung
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Chemische Identifikatoren
1634-04-4 | |
88.15 | |
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N | |
15413 | |
2-Methoxy-2-methylpropan |
C5H12O | |
MFCD00008812 | |
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane | |
CHEBI:27642 | |
CC(C)(C)OC |
Spezifikation
tert-Butyl Methyl ether | |
C5H12O | |
2350 | |
14,6032 | |
Slightly miscible with water. Highly miscible with ethanol and ethyl ether. | |
CC(C)(C)OC | |
88.15 | |
CHEBI:27642 | |
Flüssig | |
HPLC | |
1.369 | |
55°C to 56°C | |
250mL |
1634-04-4 | |
MFCD00008812 | |
1730942 | |
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane | |
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methoxy-2-methylpropan | |
15413 | |
88.15 | |
≥99% | |
0.742 g/mL | |
-25°C (-13°F) | |
-109°C |