Learn More
tert-Dodecanthiol (Isomerengemisch), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Dodecanethiol (mixture of isomers) |
| CAS | 25103-58-6 |
| Summenformel | C12 H26 S |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Sulfole 120, TDM, t-DDM, tert-Dodecyl Thiol, tert-Lauryl Mercaptan |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H26S/c1-10(2,3)8-12(7,13)9-11(4,5)6/h13H,8-9H2,1-7H3 |
| SMILES | CC(C)(C)CC(C)(S)CC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan-4-thiol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.4 |
| Formelmasse | 202.1755 |