Learn More
tert-Dodecanthiol (Isomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30409108
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30409108 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409108 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT204763500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Dodecanethiol (mixture of isomers)
CAS 25103-58-6
Summenformel C12 H26 S
Menge 500 mg
Synonym Sulfole 120, TDM, t-DDM, tert-Dodecyl Thiol, tert-Lauryl Mercaptan
InChI-Formel InChI=1S/C12H26S/c1-10(2,3)8-12(7,13)9-11(4,5)6/h13H,8-9H2,1-7H3
SMILES CC(C)(C)CC(C)(S)CC(C)(C)C
IUPAC-Name 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan-4-thiol
Molekulargewicht (g/mol) 202.4
Formelmasse 202.1755