Learn More
Tocris Bioscience™ Tesaglitazar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18095442
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18095442 50 mg 50 Milligramm
18085432 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18095442 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3965/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
PPARα/γ agonist
Dual-specificity PPARα/γ agonist (IC50 values are 0.35 and 3.8 μM for PPARγ and PPARα respectively). Prevents atherosclerosis progression in E3L.CETP transgenic mice. Also reduces insulin resistance in obese Zucker rats. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 251565-85-2
Summenformel C20H24O7S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tesaglitazar
Menge 50 mg
Formelmasse 408.47
Reinheit >98%
Molekulargewicht 408.47