Learn More
Hach™ Test '-N-Röhrchen-Küvettentests (TNT)
Bietet ein in sich geschlossenes Paket für das Mischen und Messen. Hach™ Test 'N Tube (TNT) Hach™ Test 'N Tube (TNT) Küvettentests umfassen 16 mm-Röhrchen und alle erforderlichen Reagenzien in einem praktischen Paket für zuverlässige Ergebnisse und einfache Handhabung.
Marke: Hach™ 2125951
Weitere Details : CAS : 7783-35-9 Netto-Gewicht : 0.35000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
Bietet ein in sich geschlossenes Paket für das Mischen und Messen.Hach™ Test 'N-Röhrchen (TNT) Hach™ Test 'N-Röhrchen (TNT) Küvettentests umfassen 16 mm-Röhrchen mit Deckel und alle erforderlichen Reagenzien in einem praktischen Paket für zuverlässige Ergebnisse und einfache Handhabung.
Test 'N Tube Produkte ermöglichen praktische Tests mit gebrauchsfertigen Ampullen und vorgemessenen Reagenzien, die alle in einer praktischen Verpackung verpackt sind. Verfügbar für die Bestimmung einer Vielzahl von Parametern.
- Test 'N Tube: Mit Deckel versehene 16 mm-Fläschchen bieten ein sicheres, eigenständiges Paket zum Mischen und Messen
- Pulverkissen: Vorgemessene Einzeldosispakete mit pulverförmigen Reagenzien
- Tropfflaschen: Zur einfachen Zugabe von flüssigen Reagenzien
- Präzise dosierte Reagenzien und Testküvetten für eine einfache Planung und Bestandskontrolle
Spezifikation
Küvettentests zur kolorimetrischen Bestimmung | |
Hach DR900 | |
25 (1 für Leerwert erforderlich) | |
20 bis 1.500 mg/l O2 | |
Test 'N Tube |
COD-Bestimmung | |
16mm Röhrchen mit Aufschlusslösung | |
1 Kit | |
Dichromat |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.