Learn More
Kartell™ Teströhrchenkappe
Passend für Reagenzgläser aus Kunststoff oder Glas.
5.70 € - 13.05 €
Spezifikation
Produkttyp | Teströhrchenkappe |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10346301
|
Kartell™
0065200 |
14,5 mm |
5.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10356301
|
Kartell™
0065400 |
16 mm |
6.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10316351
|
Kartell™
0065600 |
28 mm |
13.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12697805
|
Kartell™
0065800 |
38 mm |
13.05 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus Polyethylen
Spezifikation
Teströhrchenkappe | |
CE-zertifiziert |