Learn More
Biochrom Test Tube Cell Holder for Novaspec III+ and Novasp
Federbelastet für Reagenzgläser mit 10 bis 18 mm Durchmesser.
Marke: Biochrom 80-3007-12
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Reagenzglashalter
- Zur Verwendung mit Biochrom Novaspec III+ und Novaspec Pro Spektralphotometern
Spezifikation
Novaspec III+ und Novaspec Pro Spektralphotometer | |
Reusable | |
Reagenzgläser, Durchmesser 10 bis 18 mm |
Reagenzglas-Zellenhalter | |
Biochrom™ Novaspec III+ und Novaspec Pro Spektralphotometer | |
Cylindrical |