Learn More
Bochem™ Reagenzglashalter
Artikelnummer. 10546181
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10546181 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10546181 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 2282
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bochem™ Reagenzglashalter für Röhrchen mit Durchmessern von 10 bis 25 mm.
  • Für Röhrchen mit Durchmessern zwischen 10 und 25 mm
Spezifikation
Beschreibung Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 25 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Material Edelstahl (18/10)