missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testosteron EP Verunreinigung J, Mikromol™

Artikelnummer. 30052685
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052685 25 mg 25 Milligramm
18012910 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30052685 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0323.130025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Testosteron EP Verunreinigung J
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methoxyandrosta-3,5-dien-17-one (Androstenedione Methylenolether)
CAS 57144-06-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Methoxyandrosta-3,5-dien-17-one (Androstenedione Methylenolether)
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C20 H28 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3-Methoxyandrosta-3,5-dien-17-one, Testosterone Imp. J (EP), Androstenedione Methylenolether, Testosterone Impurity J
InChI-Formel InChI=1S/C20H28O2/c1-19-10-8-14(22-3)12-13(19)4-5-15-16-6-7-18(21)20(16,2)11-9-17(15)19/h4,12,15-17H,5-11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19-,20-/m0/s1
SMILES COC1=CC2=CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)CC1
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S)-3-Methoxy-10,13-dimethyl-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-on
Molekulargewicht (g/mol) 300.44
Menge 25 mg
Formelmasse 300.2089 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.