Learn More
Testosteron, Eur.Pharm., Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Testosteron ist ein Steroid-Sexualhormon aus der Familie der Androstane und für das Erhalten verschiedener biologische Funktionen wichtig.
•Diese Verbindung ist ein Androgen, das seine Funktion durch Bindung an und Aktivierung des Androgenrezeptors ausübt.
Anwendungen
• Testosteron wird in Zielgeweben durch das Enzym 5-∝ Reduktase irreversibel in Dihydrotestosteron (DHT) umgewandelt.
•Testosteron bzw. DHT- (sein aktiver Metabolit)Liganden-androgene Rezeptorkomplexe dienen als Transkriptionsfaktor und stimulieren die Expression mehrerer reaktionsfähiger Gene.
•Es antagonisiert den Androgenrezeptor und induziert so eine Genexpression, die das Wachstum, die Entwicklung und die Aufrechterhaltung mehrerer biologischer Funktionen einleitet.
• Diese Verbindung wird aufgrund ihres schnellen Metabolismus durch die Leber häufig bei In-vivo-Untersuchungen als Esterderivat verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Testosterone |
| Schmelzpunkt | 153.0°C to 157.0°C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 25 g |
| Merck Index | 15, 9324 |
| Spezifische Drehung | +110.00 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol, acetone, benzene,, dioxane and vegetable oils, slightly soluble in ether |
| Formelmasse | 288.42 |
Sicherheit und Handhabung
- Testosterone
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.