missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
TET2 Monoclonal antibody specifically detects TET2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TET2 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL6873 |
| Konjugat | DyLight 350 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | FLJ20032, MGC125715, tet methylcytosine dioxygenase 2 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q6N021, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?