Learn More
Tetra-N-Butylammoniumperchlorat, elektrochemischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059089
39.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1923-70-2
C16H36ClNO4
341.917
MFCD00038722
KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
74723
Tetrabutylazanium;Perchlorat
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1923-70-2
C16H36ClNO4
341.917
MFCD00038722
KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
74723
Tetrabutylazanium;Perchlorat
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Geeignet für die Verwendung als polarographischer unterstützender Elektrolyt
Suitable for use as a polarographic supporting electrolyteTetra-n-butylammonium perchlorate is used as a supporting electrolyte in polarographic measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium perchlorate
Schmelzpunkt 210°C to 217°C
Farbe Weiß
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NClO4
Menge 10 g
UN-Nummer UN1481
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile and ethanol; Very slightly soluble in water.
Formelmasse 341.92
Güte Electrochemisch
Physikalische Form kristallin