Learn More
Tetra-n-Butylammoniumsulfat, 50 % w/w w. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338878
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338878 100 mL 100 Milliliter
11430421 500 mL 500 Milliliter
11328878 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041723.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Phasentransferkatalysator, pH-neutral
Tetra-n-butylammonium sulfate is used as a phase transfer catalyst, neutral pH and organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2472-88-0
Summenformel C32H72N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 581.00
MDL-Nummer MFCD00216632
InChI-Schlüssel ZXUCBXRTRRIBSO-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis tetrabutylammonium sulphate, tetrabutylammonium sulfate, tetrabutylammonium sulfate solution, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 2:1, tetrabutyl ammoniumsulfat, tetrabutylammonium sulphate, acmc-1cdo3, tetrabutyl ammonium sulfate, tetrabutyl-ammonium sulfate, tetra-n-butylammonium sulfate
PubChem CID 11433187
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;sulfat
SMILES [O-]S([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium sulfate
Dichte 1.01
Siedepunkt 84°C
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.417
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.
Formelmasse 580.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium sulfate, 50% w/w aqueous solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(tetrabutylammonium) sulphate