Learn More
Tetra-n-Butylblei, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7080297
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1920-90-7
C16H36Pb
435.664
MFCD00015226
KDQHJGWPOQNCMI-UHFFFAOYSA-N
plumbane, tetrabutyl, tetra-n-butyllead, lead tetra-n-butyl, tetra-n-butyl lead, lead tetrabutyl, phthalocyanine, ferric, kdqhjgwpoqncmi-uhfffaoysa
15978
tetrabutylplumbane
CCCC[Pb](CCCC)(CCCC)CCCC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1920-90-7
C16H36Pb
435.664
MFCD00015226
KDQHJGWPOQNCMI-UHFFFAOYSA-N
plumbane, tetrabutyl, tetra-n-butyllead, lead tetra-n-butyl, tetra-n-butyl lead, lead tetrabutyl, phthalocyanine, ferric, kdqhjgwpoqncmi-uhfffaoysa
15978
tetrabutylplumbane
CCCC[Pb](CCCC)(CCCC)CCCC
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butyllead
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.324 g/mL
Siedepunkt 140°C (1 mmHg)
Flammpunkt 140°C (284°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]4Pb
Brechungsindex 1.5119
Menge 1 g
UN-Nummer UN3282
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 435.66
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig, kann Niederschlag einschließen