Learn More
Tetra-n-Butylphosphoniumhydroxid, 40 % w/w aq.-Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348868
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348868 50 mL 50 Milliliter
11358868 250 mL 250 Milliliter
11338868 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348868 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041718.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14518-69-5 | C16H37OP | 276.45 g/mol
Tetra-n-butylphosphonium hydroxide is used for the extraction of wheat straw and dissolution of wood. It is also used to produce hydroxide ion or proton conductive ionic liquids by mixing it with benzimidazole. It can be used as a phase transfer catalyst in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14518-69-5
Summenformel C16H37OP
Molekulargewicht (g/mol) 276.45
MDL-Nummer MFCD00068456
InChI-Schlüssel DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylphosphonium hydroxide, tbph, tetrabutylphosphonium hydroxide solution, phosphonium,tetrabutyl-, hydroxide 1:1, phosphonium, tetrabutyl-, hydroxide 1:1, acmc-1c8ln, tetrabutylphosphoniumhydroxide, tetrabutylphosphanium hydroxide, tetra-n-butylphosphonium hydroxide w/w aq. soln., tetrabutylphosphonium hydroxide solution, 40 wt. % in h2o
PubChem CID 84487
IUPAC-Name Tetrabutylphosphonium; Hydroxid
SMILES [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylphosphonium hydroxide
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.989 g/mL
Strukturformel [CH3(CH2)3]4POH
Brechungsindex 1.412
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3267
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 276.45
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% w/w wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylphosphonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylphosphonium hydroxide