Learn More
Tetra-n-Butyltin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779593
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1461-25-2
MFCD00009422
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
15098
Tetrabutylstannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1461-25-2
MFCD00009422
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
15098
Tetrabutylstannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butyltin
Schmelzpunkt -97°C
Farbe Farblos bis strohgelb
Dichte 1.0570g/mL
Siedepunkt 145°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H36Sn
Strukturformel [CH3(CH2)3]4Sn
Brechungsindex 1.4725 to 1.4745
Menge 5 g
Relative Dichte 1.057
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 347.14
Viskosität 4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 347.14
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig