Learn More
Tetra-n-Butylammoniumbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Tetra-n-Propylammoniumbromid, wird als oberflächenaktives Mittel, Lösungsmittel, Zwischenprodukte, Wirkstoff für Konditionierer, Antistatikum, Reinigungsmittel, Weichmacher für Textilien und Papierprodukte, Phasentransferkatalysator, antimikrobielle Mittel, Desinfektionsmittel und Desinfektionsmittel, Slimizide Mittel, Emulgatoren und Pigmentdispergiermittel eingesetzt.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Stabil unter normalen Bedingungen (hygroskopisch)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetra-n-propylammonium bromide |
| Schmelzpunkt | ∼270°C (decomposition) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 3567846 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
| Formelmasse | 266.27 |
| Reinheit (%) | ≥98% |