Learn More
Tetra-n-Propyltin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15472947
150.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetra-n-propyltin
CAS 2176-98-9
Farbe Farblos
Dichte 1.11 g/mL
Siedepunkt 222°C
Geruch Unpleasant
Summenformel C12H28Sn
Strukturformel (CH3CH2CH2)4Sn
Brechungsindex 1.4745
MDL-Nummer MFCD00015196
Menge 10 g
UN-Nummer UN2788
Synonym tetra-n-propyltin, tetrapropyltin, stannane, tetrapropyl, tin, tetrapropyl, tin tetra-n-propyl, tetra n-propyltin, tetrapropyl tin, c3h7 4sn, oiqcwaiehvrccg-uhfffaoysa
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel OIQCWAIEHVRCCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Sn](CCC)(CCC)CCC
IUPAC-Name tetrapropylstannane
Molekulargewicht (g/mol) 291.07
PubChem CID 16585
Formelmasse 291.04
Physikalische Form Flüssig