Learn More
Alfa Aesar™ Tetraallylsilan, 97 %
Synthese von Dendrimeren
Marke: Alfa Aesar™ 043183.03
Weitere Details : CAS : 1112-66-9 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
1112-66-9 | |
192.377 | |
AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N | |
565641 | |
C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C |
C12H20Si | |
MFCD00048161 | |
tetraallylsilane, silane, tetra-2-propenyl, tetrakis prop-2-en-1-yl silane, tetrakis prop-2-enyl silane, silane, tetraallyl, tetraallyl silane, zlchem 610, acmc-20ajk5, tetra 2-propenyl silane, silane,tetra-2-propen-1-yl | |
Tetrakis(prop-2-enyl)silan |
Spezifikation
Tetraallylsilane | |
C12H20Si | |
tetraallylsilane, silane, tetra-2-propenyl, tetrakis prop-2-en-1-yl silane, tetrakis prop-2-enyl silane, silane, tetraallyl, tetraallyl silane, zlchem 610, acmc-20ajk5, tetra 2-propenyl silane, silane,tetra-2-propen-1-yl | |
AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N | |
Tetrakis(prop-2-enyl)silan | |
565641 | |
Flüssig | |
0.8314 g/mL | |
91°C (10mmHg) | |
77°C (171°F) |
1112-66-9 | |
MFCD00048161 | |
Insoluble in water. | |
C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C | |
192.377 | |
192.38 | |
97% | |
1.485 | |
1g |