Learn More
Tetraammineplatin(II)-hydroxidlösung, Pt 8 bis 11 Gew.-% (Inh. Pt), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336169
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336169 1 Ea. 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11336169 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042918.ND
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 38201-97-7 | H{1}{4}N{4}O{2}Pt
Tetraammineplatin(II)-hydroxidlösung dient als Vorstufe für einen Platinkatalysator. Es fungiert als Edelmetallkatalysator, der vor allem für homogene Katalyseanwendungen nützlich ist. Es wird als Katalysator bei der Hydrierung, Carbonylierung, Hydroformylierung, chiralen Katalysereaktionen und Rutheniumfarbstoffen eingesetzt. Weiterhin wird es für C-X-Kopplungsreaktionen wie Heck-, Suzuki- und Stille-Reaktionen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 38201-97-7
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 Ea.
Summenformel H{1}{4}N{4}O{2}Pt