Learn More
Tetrabromo (R) Fluorescein, Pure, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Spezifikation
Schmelzpunkt | 300°C |
Farbe | Braun-Rot |
pH | 7 to 10 |
Verpackung | Glasgefäß |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 691.85g/mol |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |