Learn More
Tetrabromphenolphthaleinethylester, Kaliumsalz, Indikator-Gütegrad
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, potassium salt |
Merck Index | 15, 9331 |
Infrarotspektrum | Echt |
IUPAC-Name | potassium 2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]methyl]benzen-1-olate |
Formelmasse | 700.05 |
Güte | Extrarein |
Verpackung | Glasflasche |
Spezifische Extinktion | 660 min. (600nm, ethanol) |
Farbe | Schwarz-blau bis Blau |
Menge | 1 g |