Learn More
Tetrabutyl orthosilicate, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10153351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10153351 5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10153351 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 313690050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutyl orthosilicate
Namenshinweis 95%
CAS 4766-57-8
Farbe Farblos
Dichte 0.8990g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H36O4Si
Strukturformel Si(OC4H9)4
Brechungsindex 1.4115 to 1.4145 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00009432
Menge 5 g
Synonym tetrabutyl orthosilicate, tetrabutoxysilane, tetra-n-butoxysilane, silane, tetrabutoxy, silicon tetrabutoxide, butyl silicate buo 4si, silicic acid h4sio4 , tetrabutyl ester, butyl silicate c4h9o 4si, butyl silicate, tetrabutyl orthosilice
InChI-Schlüssel UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
IUPAC-Name Tetrabutylsilikat
Molekulargewicht (g/mol) 320.545
PubChem CID 78500
Formelmasse 320.54
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Liquid