Learn More
Tetrabutylammonium-Hydroxid, 1 M Lösung in Methanol, ACROS Organics™
65.00 € - 696.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-49-5
Summenformel C16H37NO
Molekulargewicht (g/mol) 259.478
MDL-Nummer MFCD00009425
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;hydroxid
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10410301
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
212911000
100mL Kunststoffflasche
65.00 €
100 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 40 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10022740
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
212918000
800mL Kunststoffflasche
272.00 €
800 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 9 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11915451
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
212910025
2.5L Kunststoffflasche
696.00 €
2.50 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2052-49-5
259.478
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
2723671
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-]
C16H37NO
MFCD00009425
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Tetrabutylazanium;hydroxid
Spezifikation
Tetrabutylammonium hydroxide
2052-49-5,67-56-1
[CH3(CH2)3]4NOH
0.9100g/mL
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Tetrabutylazanium;hydroxid
2723671
Kunststoffflasche
Solubility in water: soluble.
65.0°C
100mL
1M Solutionin Methanol
C16H37NO
MFCD00009425
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-]
259.478
259.46
1.3775
0.91
-98.0°C
12°C
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)