Learn More
Tetrabutylammoniumhydroxid 30-hydrat, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258670
41.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
147741-30-8
C16H97NO31
799.93
MFCD00149573
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate, tetrabutylammonium ion triacontahydrate hydroxide, n,n,n-tributylbutan-1-aminium hydroxide-water 1/1/30
16218633
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
147741-30-8
C16H97NO31
799.93
MFCD00149573
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate, tetrabutylammonium ion triacontahydrate hydroxide, n,n,n-tributylbutan-1-aminium hydroxide-water 1/1/30
16218633
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate
Schmelzpunkt 27.0°C to 30.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 95+%
IUPAC-Name Tetrabutylazan;hydroxid;triacontahydrat
Formelmasse 799.93
Reinheit (%) ≥95%
Verpackung Glasflasche
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine monochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.