Learn More
Tetrabutylammoniumnitrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-195822
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
1941-27-1
C16H36N2O3
304.46
MFCD00043202
QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
tetrabutylammonium nitrate, tetra-n-butylammonium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate, tetrabutylazanium nitrate, ammonium, tetrabutyl-, nitrate, n-n-n-tributyl-1-butanaminium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate 1:1, tetrabutylammonium ion nitrate, tetrabutylammoniumnitrate, acmc-209exx
16027
Tetrabutylammonium;nitrat
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N+](=O)([O-])[O-]
1941-27-1
C16H36N2O3
304.46
MFCD00043202
QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
tetrabutylammonium nitrate, tetra-n-butylammonium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate, tetrabutylazanium nitrate, ammonium, tetrabutyl-, nitrate, n-n-n-tributyl-1-butanaminium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate 1:1, tetrabutylammonium ion nitrate, tetrabutylammoniumnitrate, acmc-209exx
16027
Tetrabutylammonium;nitrat
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N+](=O)([O-])[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium nitrate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 116°C to 120°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3(CH2)3)4NNO3
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <2%
Formelmasse 304.46
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.