Learn More
Tetrabutylphosphonium Chloride, TRC
Artikelnummer. 30455867
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455867 5 g 5 Gramm
30449521 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30455867 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3106705G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2304-30-5
Summenformel C16H36ClP
Molekulargewicht (g/mol) 294.88
Synonym Cyphos 443P, Cyphos 443T, Cyphos IL 164, Hishicolin PX 4C, Tetra-n-butylphosphonium Chloride
IUPAC-Name tetrabutylphosphanium;chloride
SMILES [Cl-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylphosphonium Chloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H36P.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 294.2243