Learn More
WTW™ TetraCon™ 325-3-Standard-Leitfähigkeitsmesszelle
Leitfähigkeitsmesszellen mit Graphitelektroden für Standardmessungen in wässrigen Lösungen im Feld und im Labor.
Marke: WTW™ 301970
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Keine Messfehler durch Kabel, Polarisierungseffekte oder Änderungen des elektrischen Randfelds
- Bietet höchste Präzision und Linearität
- Langfristig stabile Zellkonstante dank der Graphitelektroden
- Unempfindlich gegen Verschmutzung, zuverlässig unter allen Bedingungen
Spezifikation
0 bis 90 °°C | |
Standardmäßige Leitfähigkeitszelle | |
3 m | |
4 Elektroden, Temperaturfühler, 3 m langes Kabel und wasserfester Stecker | |
TetraCon™ 325-3 |
0.475 cm–1 | |
15.3 mm | |
Epoxidharz/Graphit | |
Gehäuse IP68 |