Learn More
Tetracontan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510528
37.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
4181-95-7
C40H82
563.10
MFCD00015267
KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
n-tetracontane, unii-i79s9ixb9y, alkane c40, i79s9ixb9y, tetracontane, analytical standard, acmc-209jlw, n-tetracontane 500mg, tetracontane gc
20149
tetracontane
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
4181-95-7
C40H82
563.10
MFCD00015267
KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
n-tetracontane, unii-i79s9ixb9y, alkane c40, i79s9ixb9y, tetracontane, analytical standard, acmc-209jlw, n-tetracontane 500mg, tetracontane gc
20149
tetracontane
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetracontane
Schmelzpunkt 80.0°C to 83.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)38CH3
Menge 500 mg
Beilstein 01,III,592
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in petroleum ether
Formelmasse 563.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder flockiger Feststoff