Learn More
Tetracycline hydrochloride, 96%, Thermo Scientific™
Tetracycline hydrochloride, CAS # 64-75-5, is a wide-spectrum antibiotic that targets both gram-negative and gram-positive bacteria.
48.80 € - 143.65 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 64-75-5 |
|---|---|
| Summenformel | C22H25ClN2O8 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 480.898 |
| MDL-Nummer | MFCD00078142 |
| InChI-Schlüssel | HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N |
| PubChem CID | 129628373 |
| IUPAC-Name | (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| SMILES | CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11479367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21408.14 |
25g |
48.80 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
11489367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21408.22 |
100g |
159.00 € 143.65 € / 100 Gramm Sparen 15.35 € 9% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 64-75-5 | |
| 480.898 | |
| HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N | |
| (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| C22H25ClN2O8 | |
| MFCD00078142 | |
| 129628373 | |
| CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl |
Spezifikation
| Tetracycline hydrochloride | |
| 0.98 | |
| C22H25ClN2O8 | |
| 14,9196 | |
| HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N | |
| (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride | |
| 129628373 | |
| 96% |
| 64-75-5 | |
| Air and light sensitive | |
| MFCD00078142 | |
| Soluble in water,dimethyl sulfoxide,methanol and ethanol. Insoluble in ether and hydrocarbons. | |
| CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl | |
| 480.898 | |
| 480.91 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H361-H319
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 200-593-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QI9100000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Tetracycline hydrochloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Tetracycline hydrochloride