missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetracycline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30005861
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005861 10 g 10 Gramm
30009158 5 g 5 Gramm
17984285 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005861 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29140010G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 64-75-5
Summenformel C22 H24 N2 O8 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 480.9
Synonym Tetracycline hydrochloride, Oxytetracycline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-Naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride (1:1), (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-, (-)-Tetracycline hydrochloride, Achro, Achromycin hydrochloride, Ala-Tet, Ambracyn, Bristaciclina, Bristacycline, Cancycline-250, Cefracycline, Criseociclina, Cyclopar, Diocyclin, Dumocyclin, Helvecyclin, Heromycin, Hostacyclin, Hostacycline, Imex, Laudin, Medamycin, Neocycline B, Paltet, Panmycin hydrochloride, Partrex, Polycycline hydrochloride, Polyotic ointment, Purocyclina, Quadracyclin, Remicyclin, Riocyclin, Ro-Cycline, Robitet, Sanclomycine, Steclin, Subamycin, Supramycin, Sustamycin, Talcin, Tefilin, Tet-Cy, TetraSURE, Tetrabakat, Tetrabid, Tetrablet, Tetrabon, Tetracaps, Tetrachel, Tetracompren, Tetracycline chlorohydrate, Tetracyklin, Tetracyn, Tetrakap, Tetralution, Tetramavan, Tetrosol, Topicycline, Triphacyclin, Unicin, Vetquamycin 324
IUPAC-Name (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tetracycline Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
Formelmasse 480.1299
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.