Learn More
Tetradecylnatriumsulfat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228911
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1191-50-0
C14H29NaO4S
316.43
MFCD00007468
UPUIQOIQVMNQAP-UHFFFAOYSA-M
sodium tetradecyl sulfate, sodium myristyl sulfate, niaproof 4, sodium tetradecyl sulphate, tesapon k 14, texapon k 14, trombavar, natri tetradecylsulfas, sotradecol sodium, tetradecyl sodium sulfate
23665770
sodium tetradecyl sulfate
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1191-50-0
C14H29NaO4S
316.43
MFCD00007468
UPUIQOIQVMNQAP-UHFFFAOYSA-M
sodium tetradecyl sulfate, sodium myristyl sulfate, niaproof 4, sodium tetradecyl sulphate, tesapon k 14, texapon k 14, trombavar, natri tetradecylsulfas, sotradecol sodium, tetradecyl sodium sulfate
23665770
sodium tetradecyl sulfate
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetradecyl sodium sulfate
Schmelzpunkt 199.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 94% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)13OSO3Na
Menge 5 g
Formelmasse 316.44
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Mikrokristallines Pulver