Learn More
Tetraethylranelat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetraethyl Ranelate |
| CAS | 58194-26-6 |
| Summenformel | C20 H26 N2 O8 S |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H26N2O8S/c1-5-27-15(23)9-13-14(10-21)19(31-18(13)20(26)30-8-4)22(11-16(24)28-6-2)12-17(25)29-7-3/h5-9,11-12H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CN(CC(=O)OCC)c1sc(C(=O)OCC)c(CC(=O)OCC)c1C#N |
| IUPAC-Name | Ethyl-5-[bis(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]-4-cyano-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophen-2-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 454.494 |
| Formelmasse | 454.141 |