Learn More
Tetraethylammonium-Hydroxid, 10 % in Wasser, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 420281000
Weitere Details : CAS : 77-98-5 Netto-Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 100g
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10016000
  • 23.50 € / 100 Gramm
Verfügbar ab
16-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
77-98-5
147.262
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
6509
CC[N+](CC)(CC)CC.[OH-]
C8H21NO
MFCD00009024
tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
Tetraethylazanium;Hydroxid
Spezifikation
Tetraethylammonium hydroxide
7732-18-5
(C2H5)4NOH
1.0200g/mL
tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
CC[N+](CC)(CC)CC.[OH-]
147.262
147.26
9.5 to 10.5%
1.402
1.02
Farblos
10% in Water
C8H21NO
MFCD00009024
15, 9346
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Tetraethylazanium;Hydroxid
6509
Flüssig
Kunststoffflasche
Solubility in water: soluble.
102.0°C
100g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation