Learn More
Tetrafluoroborsäure, ca. 50 % w/w aq., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and to treat the surface of substrates. It is also used as a radiotracer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrafluoroborsäure wird in Verbindung mit verschiedenen Reinigungsmethoden und zur Behandlung der Oberfläche von Substraten verwendet. Es wird auch als Tracer in der Nuklearmedizin verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, Oxidationsmitteln und Säuren.
Tetrafluoroborsäure wird in Verbindung mit verschiedenen Reinigungsmethoden und zur Behandlung der Oberfläche von Substraten verwendet. Es wird auch als Tracer in der Nuklearmedizin verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrafluoroboric acid |
Siedepunkt | 130 °C (Zersetzung) |
Konzentration | ≈50% w/w wässrige Lösung |
Dichte | 1,4 |
Geruch | Stechend |
Menge | 2500 g |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 87.81 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | ≈50% w/w wässrige Lösung |