Learn More
Tetrafluoroborsäure-Lösung, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15671800
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
6 x 500 g
16872-11-0
BF4H
87.812
MFCD00011345
ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Fluorborsäure, Tetrafluoroborsäure, Hydrogentetrafluoroborat, Borofluorsäure, Hydrofluoroborsäure, Borat1-, Tetrafluoro-, Hydrogen, Hydron Tetrafluoroborat, Hydrogentetrafluoroborat 1-, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
28118
CHEBI:38902
Hydron; Tetrafluoroborat
[H+].[B-](F)(F)(F)F
16872-11-0
BF4H
87.812
MFCD00011345
ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Fluorborsäure, Tetrafluoroborsäure, Hydrogentetrafluoroborat, Borofluorsäure, Hydrofluoroborsäure, Borat1-, Tetrafluoro-, Hydrogen, Hydron Tetrafluoroborat, Hydrogentetrafluoroborat 1-, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
28118
CHEBI:38902
Hydron; Tetrafluoroborat
[H+].[B-](F)(F)(F)F
48 Gew. % in H2O
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrafluorborsäure-Lösung
Konzentration 48 Vol. % in H2O
Dichte 1.4 g/ml bei 25 °C
Dampfdruck 5 mmHg (20 °C)
Menge 500 g
Strukturformel HBF4
UN-Nummer 1775
Formelmasse 87.81 mol