Learn More
Honeywell Fluka™ Tetrafluoroborsäure-Lösung, Honeywell Fluka™
48 Gew. % in H2O
24.10 € - 197.63 €
Chemische Identifikatoren
CAS 16872-11-0
Summenformel BF4H
Molare Masse (g/mol) 87.812
MDL-Nummer MFCD00011345
InChI-Schlüssel ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Synonym Fluorborsäure, Tetrafluoroborsäure, Hydrogentetrafluoroborat, Borofluorsäure, Hydrofluoroborsäure, Borat1-, Tetrafluoro-, Hydrogen, Hydron Tetrafluoroborat, Hydrogentetrafluoroborat 1-, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
PubChem-CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
IUPAC-Name Hydron; Tetrafluoroborat
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15671800
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka™
207934-500G
500 g 38.77 €
500 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 87 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15681800
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka™
207934-6X500G
6 x 500 g 197.63 €
6 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 14 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15661800
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka™
207934-25G
25 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
16872-11-0
87.812
ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
28118
Hydron; Tetrafluoroborat
BF4H
MFCD00011345
Fluorborsäure, Tetrafluoroborsäure, Hydrogentetrafluoroborat, Borofluorsäure, Hydrofluoroborsäure, Borat1-, Tetrafluoro-, Hydrogen, Hydron Tetrafluoroborat, Hydrogentetrafluoroborat 1-, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
CHEBI:38902
[H+].[B-](F)(F)(F)F
Spezifikation
Tetrafluorborsäure-Lösung
16872-11-0
HBF4
1775
ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
48 Vol. % in H2O
1.4 g/ml bei 25 °C
28118
87.81 mol
3 (vs. Luft)
500 g
BF4H
MFCD00011345
Fluorborsäure, Tetrafluoroborsäure, Hydrogentetrafluoroborat, Borofluorsäure, Hydrofluoroborsäure, Borat1-, Tetrafluoro-, Hydrogen, Hydron Tetrafluoroborat, Hydrogentetrafluoroborat 1-, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
[H+].[B-](F)(F)(F)F
Hydron; Tetrafluoroborat
87.812
CHEBI:38902
5 mmHg (20 °C)