Learn More
Greiner Bio-One Vierkantige Medienflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Nicht zytotoxisch
- Pyrogenfrei
- Strahlensterilisiert
- In drei Größen erhältlich
Spezifikation
Produkttyp | Flasche, Medien |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polyethylenterephthalat |
Sterilität | Steril |
Closure Included | Ja |
Graduated | Ja |
Form | Tetragonal |