Learn More
Tetrahydro-11-Desoxycorticosteron-3α-β-D-Glucuronid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydro 11-Deoxycorticosterone 3alpha-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 56162-36-8 |
| Summenformel | C27H42O9 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | (3α,5β)-21-Hydroxy-20-oxopregnan-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 21-Hydroxy-20-oxo-5β-pregnan-3α-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H42O9/c1-26-9-7-14(35-25-22(32)20(30)21(31)23(36-25)24(33)34)11-13(26)3-4-15-16-5-6-18(19(29)12-28)27(16,2)10-8-17(15)26/h13-18,20-23,25,28,30-32H,3-12H2,1-2H3,(H,33,34)/t13-,14-,15+,16+,17+,18-,20+,21+,22-,23+,25-,26+,27+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4([C@H]3CC[C@@H]4C(=O)CO)C)O[C@H]5[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)C(=O)O)O)O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 510.62 |
| Formelmasse | 510.2829 |