Learn More
Tetrahydro-11-Desoxycorticosteron-3α-β-D-Glucuronid, TRC
Product Code. 30413386
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30413386 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30413386 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT29327510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetrahydro 11-Deoxycorticosterone 3alpha-beta-D-Glucuronide
CAS 56162-36-8
Summenformel C27H42O9
Menge 10 mg
Synonym (3α,5β)-21-Hydroxy-20-oxopregnan-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 21-Hydroxy-20-oxo-5β-pregnan-3α-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C27H42O9/c1-26-9-7-14(35-25-22(32)20(30)21(31)23(36-25)24(33)34)11-13(26)3-4-15-16-5-6-18(19(29)12-28)27(16,2)10-8-17(15)26/h13-18,20-23,25,28,30-32H,3-12H2,1-2H3,(H,33,34)/t13-,14-,15+,16+,17+,18-,20+,21+,22-,23+,25-,26+,27+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H](C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4([C@H]3CC[C@@H]4C(=O)CO)C)O[C@H]5[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)C(=O)O)O)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 510.62
Formelmasse 510.2829