missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022898
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1072-72-6
C5H8OS
116.18
MFCD00006660
OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrothiopyran-4-one, tetrahydro-4h-thiopyran-4-one, 4-oxothiane, 4-thiacyclohexanone, penthianone, 4h-thiopyran-4-one, tetrahydro, 1-thiacyclohexan-4-one, dihydro-2h-thiopyran-4 3h-one, 4-oxotetrahydrothiopyran, tetrahydro-4-thiopyrone
66173
Thian-4-on
O=C1CCSCC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1072-72-6
C5H8OS
116.18
MFCD00006660
OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrothiopyran-4-one, tetrahydro-4h-thiopyran-4-one, 4-oxothiane, 4-thiacyclohexanone, penthianone, 4h-thiopyran-4-one, tetrahydro, 1-thiacyclohexan-4-one, dihydro-2h-thiopyran-4 3h-one, 4-oxotetrahydrothiopyran, tetrahydro-4-thiopyrone
66173
Thian-4-on
O=C1CCSCC1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Geruch Weak
Menge 1 g
Formelmasse 116.18
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'