Learn More
Tetrahydro-5-methyl-2-furanmethanol, Diastereomerengemisch, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydro-5-methyl-2-furanmethanol |
| CAS | 6126-49-4 |
| Summenformel | C6 H12 O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Tetrahydro-5-methyl-2-furanmethanol, (5-Methyltetrahydrofuran-2-yl)methanol, 5-Methyltetrahydrofurfuryl Alcohol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCC(CO)O1 |
| IUPAC-Name | (5-Methyloxolan-2-yl)methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.16 |
| Formelmasse | 116.0837 |