Learn More
Tetrahydro Curcumin-d6, TRC
Artikelnummer. 30417621
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417621 1 mg
30416273 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30417621 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2933871MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1794898-13-7
Summenformel C21H18D6O6
Molekulargewicht (g/mol) 378.45
Synonym 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione-d6, HZIV 81-2-d6, NSC 687845-d6, Sabiwhite-d6, Tetrahydrodiferuloylmethane-d6
SMILES OC1=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C(CCC(CC(CCC2=CC=C(O)C(OC([2H])([2H])[2H])=C2)=O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro Curcumin-d6
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3/i1D3,2D3
Formelmasse 378.1949