Learn More
Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic Acid (>80%), TRC
Artikelnummer. 30417144
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417144 500 mg
30411174 1 g
30412432 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30417144 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT222765500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6338-43-8
Summenformel C6 H8 O5
Molekulargewicht (g/mol) 160.12
Synonym 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexaric acid (ACI), Hexaric acid, 2,5-anhydro-3,4-dideoxy- (9CI, ACI), 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexaric acid (ACI), 2,5-Furandicarboxylic acid, tetrahydro- (6CI, 7CI, 8CI), NSC 40743, Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic acid
IUPAC-Name oxolane-2,5-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCC(O1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Formelmasse 160.0372