missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrahydrofuran-2,5-dicarbonsäure, TRC

Artikelnummer. 30418338
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30418338 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30418338 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2935251G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic Acid
CAS 6338-43-8
Summenformel C6 H8 O5
Menge 1 g
Synonym 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexaric acid (ACI), Hexaric acid','2,5-anhydro-3,4-dideoxy- (9CI','ACI), 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexaric acid (ACI), 2,5-Furandicarboxylic acid','tetrahydro- (6CI','7CI','8CI), NSC 40743, Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMILES OC(=O)C1CCC(O1)C(=O)O
IUPAC-Name Oxolan-2,5-dicarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 160.12
Formelmasse 160.0372
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.