Learn More
Tetrahydrofuran-2,5-dicarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic Acid |
| CAS | 6338-43-8 |
| Summenformel | C6 H8 O5 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexaric acid (ACI), Hexaric acid','2,5-anhydro-3,4-dideoxy- (9CI','ACI), 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexaric acid (ACI), 2,5-Furandicarboxylic acid','tetrahydro- (6CI','7CI','8CI), NSC 40743, Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)C1CCC(O1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | Oxolan-2,5-dicarbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 160.12 |
| Formelmasse | 160.0372 |