missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrahydrofuran-3-sulfonylchlorid, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4391478
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1207346-29-9
C4H7ClO3S
170.607
MVZIUOJNVVIOEY-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride, chlorooxolan-3-ylsulfone
49762850
Oxolan-3-Sulfonylchlorid
C1COCC1S(=O)(=O)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1207346-29-9
C4H7ClO3S
170.607
MVZIUOJNVVIOEY-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride, chlorooxolan-3-ylsulfone
49762850
Oxolan-3-Sulfonylchlorid
C1COCC1S(=O)(=O)Cl
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 170.61
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'