Learn More
Tetrahydrofuran ≥99,8 % BAKER ANALYSIERT™, UHPLC, J.T. Baker™
228.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
1 L
Beschreibung
- Ultraviolett-Absorption (1,00-cm-Pfad vs. Wasser):
- bei 230 nm max. 1,0
- bei 260 nm max. 0,15
- bei 270 nm max. 0,08
- bei 310 nm max. 0,02
Spezifikation
Schmelzpunkt | -108.5°C |
CAS | 109-99-9 |
Prozentgehaltsbereich | min. 99.8% |
Summenformel | C4H8O |
MDL-Nummer | MFCD00005356 |
InChI-Schlüssel | WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1CCOC1 |
IUPAC-Name | Oxolan |
Molekulargewicht (g/mol) | 72.11 |
Dichte | 0.888 g/cm³ (20°C) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.