Learn More
Tetrahydrofuran, 99.85 %, ExtraDry, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-216561
47.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
41.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-99-9, 128-37-0
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
oxolane
C1CCOC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-99-9, 128-37-0
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
oxolane
C1CCOC1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108.4 °C
Namenshinweis Stabilisiert, Wasser < 50 ppm
Farbe Farblos
Dichte 0.8800 g/ml
Siedepunkt 66.0 °C
Menge 100 ml
Flammpunkt −21 °C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Wasser <50 pm
Brechungsindex 1.407
Prozentgehaltsbereich 99.85%
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Relative Dichte 0.88
Viskosität 0.55 mPa.s (20 ° C)
Beilstein 17, 10
Wasser 0.005 % max. (coulometrisch)
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Merck Index 15, 9356
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar. Andere Löslichkeiten: löslich in Methanol, Ethanol, 2-Propanol, DMF, Methylenchlorid und Aceton
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99.85 %
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.